Drukuj
Chlorek 2-bromobenzoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
106750100 106750500
ACRO106750100EA 281 PLN
ACRO106750100 ACRO106750500
Chlorek 2-bromobenzoilu 98%
Chlorek 2-bromobenzoilu
Formuła: C₇H₄BrClO
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 11 °C
Gęstość: 1,67 g/cm³
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000655
Numer CAS: 7154-66-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-507-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5947 to 1.5967 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.03
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %