Drukuj
4-Bromobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: p-Bromobenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
B58407-10G B58407-50G
SIALB58407-10GEA 219 PLN
SIALB58407-10G SIALB58407-50G
4-Bromobenzonitryl, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzonitryl
Formuła: C₇H₄BrN
Temp. Wrzenia: 236 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼90 °C
Gęstość: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001811
Numer CAS: 623-00-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-764-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III