2-Bromo-5-chloroanizol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzene
B25512.06
B25512.14
B25512.06EA
771
PLN
B25512.06
B25512.14
2-Bromo-5-chloroanizol ≥98%
2-Bromo-5-chloroanizol
Purity: 98+%
CAS No.: 174913-09-8
Molecular Formula: C7H6BrClO
Formula Weight: 221.48
Refractive Index: 1.5875
Formuła:
C₇H₆BrClO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03790889 Numer CAS: 174913-09-8 |