3-Bromo-4-chloroanizol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A18660.03
A18660.06
A18660.03EA
179
PLN
A18660.03
A18660.06
3-Bromo-4-chloroanizol ≥98%
3-Bromo-4-chloroanizol
Purity: 98%
CAS No.: 2732-80-1
Molecular Formula: C7H6BrClO
Formula Weight: 221.48
MDL No.: MFCD00070739
Formuła:
C₇H₆BrClO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070739 Numer CAS: 2732-80-1 |