2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A18436.14
A18436.22
A18436.14EA
342
PLN
A18436.14
A18436.22
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥98%
2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Purity: 98+%
CAS No.: 697-86-9
Molecular Formula: C6H4BrCl2N
Formula Weight: 240.92
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2089686
Formuła:
C₆H₄BrCl₂N Temp. Wrzenia: 273 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040936 Numer CAS: 697-86-9 |