5-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
A15745.14
A15745.22
A15745.14EA
672
PLN
A15745.14
A15745.22
5-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen ≥98%
5-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 60811-18-9
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 62-64°/9mm
MDL No.: MFCD00042519
Formuła:
C₆H₃BrClF Temp. Wrzenia: 62…64 °C (9 mmHg) Gęstość: 1,710 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042519 Numer CAS: 60811-18-9 |