1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Chloro-5-fluorobromobenzene
A16597.06
A16597.14
A16597.06EA
285
PLN
A16597.06
A16597.14
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene ≥98%
1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 33863-76-2
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Refractive Index: 1.5470
Beilstein Reference: 2432912
Formuła:
C₆H₃BrClF Gęstość: 1,72 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00070747 Numer CAS: 33863-76-2 |