4-Bromo-3-chlorobenzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27252.14
H27252.06
H27252.14EA
1920
PLN
H27252.14
H27252.06
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 25118-59-6
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Odour: Odourless
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD08276864
Formuła:
C₇H₄BrClO₂ MW: 235.46 g/mol Temp. topnienia: 220…225 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08276864 Numer CAS: 25118-59-6 |