Drukuj
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
664014-25G 664014-5G
SIAL664014-25GEA 328 PLN
SIAL664014-25G SIAL664014-5G
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Numer MDL: MFCD00040903
Numer CAS: 59748-90-2
Numer WE (dawny EINECS): 261-911-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III