Drukuj
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
175544-100G 175544-25G
SIAL175544-100GEA 261 PLN
SIAL175544-100G SIAL175544-25G
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Formuła: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 316
Temp. topnienia: 157…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002415
Numer CAS: 21739-92-4
Numer WE (dawny EINECS): 244-558-5