Drukuj
1-Bromo-2-chlorobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Bromochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
B60401-100G B60401-10G
SIALB60401-100GEA 409 PLN
SIALB60401-100G SIALB60401-10G
1-Bromo-2-chlorobenzen, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-chlorobenzen
Formuła: C₆H₄BrCl
MW: 191.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 204
Temp. topnienia: –12.1 °C
Gęstość: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000532
Numer CAS: 694-80-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-775-1