2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25000.06
B25000.14
B25000.06EA
560
PLN
B25000.06
B25000.14
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene ≥97%
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 19393-96-5
Molecular Formula: C6H2BrCl3
Formula Weight: 260.34
MDL No.: MFCD00060653
Formuła:
C₆H₂BrCl₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060653 Numer CAS: 19393-96-5 |