Drukuj
5-Bromosalicylaldehyd ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
137286-100G 137286-25G
SIAL137286-100GEA 1000 PLN
SIAL137286-100G SIAL137286-25G
5-Bromosalicylaldehyd ≥98%, Sigma-Aldrich®
5-Bromosalicylaldehyd
Formuła: C₇H₅BrO₂
Temp. Wrzenia: 269 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 102…106 °C (lit.)
Numer MDL: MFCD00003330
Numer CAS: 1761-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-167-2