Drukuj
2-Bromobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: o-Bromobenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
B57001-10G B57001-25G
SIALB57001-10GEA 285 PLN
SIALB57001-10G SIALB57001-25G
2-Bromobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzaldehyd
Formuła: C₇H₅BrO
MW: 185.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 230
Temp. topnienia: 21
Gęstość: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003300
Numer CAS: 6630-33-7
Numer WE (dawny EINECS): 229-622-2