3-Bromophenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16354.06
L16354.14
L16354.06EA
491
PLN
L16354.06
L16354.14
3-Bromophenylboronic acid ≥98%
3-Bromophenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 89598-96-9
Molecular Formula: C6H6BBrO2
Formula Weight: 200.83
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 3127104
Formuła:
C₆H₆BBrO₂ Temp. topnienia: 164…168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00239386 Numer CAS: 89598-96-9 |