Drukuj
3-Bromophenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dihydroxy(3-bromophenyl)borane, (3-Bromophenyl)metaboric acid, (3-Bromophenyl)boronic acid, 3-Bromobenzeneboronic acid
358940010 358940050
ACRO358940010EA 185 PLN
ACRO358940010 ACRO358940050
3-Bromophenylboronic acid 97%
3-Bromophenylboronic acid
Formuła: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83 g/mol
Temp. topnienia: 175…177 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00239386
Numer CAS: 89598-96-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %