Drukuj
Kwas 2-bromofenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
379990050 379990250 379991000
ACRO379990050EA 539 PLN
ACRO379990050 ACRO379990250 ACRO379991000
Kwas 2-bromofenyloboronowy 97%
Kwas 2-bromofenyloboronowy
Formuła: C₆H₆BBrO₂
Temp. topnienia: 109…114 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01114672
Numer CAS: 244205-40-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %