1,4-Dibromobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39029-100G
D39029-2KG
D39029-500G
SIALD39029-100GEA
163
PLN
SIALD39029-100G
SIALD39029-2KG
SIALD39029-500G
1,4-Dibromobenzen, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromobenzen
Formuła:
C₆H₄Br₂ Temp. Wrzenia: 219 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 84…87 °C Gęstość: 2,28 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000089 Numer CAS: 106-37-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-390-2 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 13,03042 |