Drukuj
1,2-Dibromobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D39002-100G D39002-25G D39002-5G
SIALD39002-100GEA 1170 PLN
SIALD39002-100G SIALD39002-25G SIALD39002-5G
1,2-Dibromobenzen, Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromobenzen
Formuła: C₆H₄Br₂
MW: 235.91 g/mol
Temp. Wrzenia: 224
Gęstość: 1.956 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000057
Numer CAS: 583-53-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-507-3
Jednostka: 3082
ADR: 9 III