Kwas 4-hydroksyfenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
L15594.03
L15594.06
L15594.03EA
469
PLN
L15594.03
L15594.06
Kwas 4-hydroksyfenyloboronowy ≥97%
Kwas 4-hydroksyfenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 71597-85-8
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 2963491
Formuła:
C₆H₇BO₃ MW: 137.93 g/mol Temp. topnienia: ∼ 285 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074628 Numer CAS: 71597-85-8 |