Drukuj
Kwas 4-hydroksyfenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
369420050 369420010
ACRO369420050EA 1100 PLN
ACRO369420050 ACRO369420010
Kwas 4-hydroksyfenyloboronowy 97%
Kwas 4-hydroksyfenyloboronowy
Formuła: C₆H₇BO₃
MW: 137.93 g/mol
Temp. topnienia: 285 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01074628
Numer CAS: 71597-85-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %