Kwas 3-hydroksyfenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19061.03
L19061.06
L19061.03EA
443
PLN
L19061.03
L19061.06
Kwas 3-hydroksyfenyloboronowy ≥97%
Kwas 3-hydroksyfenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 87199-18-6
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: 208-210°
Beilstein Reference: 3240771
Formuła:
C₆H₇BO₃ Temp. topnienia: 208…210 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074603 Numer CAS: 87199-18-6 |