Drukuj
Kwas 3-hydroksyfenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Hydroxyphenyl)metaboric acid, (3-Hydroxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)borane, 3-Hydroxybenzeneboronic acid
359412500 359410010 359410100
ACRO359412500EA 121 PLN
ACRO359412500 ACRO359410010 ACRO359410100
Kwas 3-hydroksyfenyloboronowy 97%
Kwas 3-hydroksyfenyloboronowy
Formuła: C₆H₇BO₃
MW: 137.93 g/mol
Temp. topnienia: 212 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01074603
Numer CAS: 87199-18-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink to grey to tan Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %