3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,4,5-trimethoxyphenyl)borane, (3,4,5-Trimethoxyphenyl)metaboric acid
L15191.03
L15191.06
L15191.03EA
476
PLN
L15191.03
L15191.06
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid ≥98%
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 182163-96-8
Molecular Formula: C9H13BO5
Formula Weight: 212.01
Melting Point: ca 245°
Beilstein Reference: 8205051
Formuła:
C₉H₁₃BO₅ Temp. topnienia: ∼ 245 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01075676 Numer CAS: 182163-96-8 |