Kwas 3,4-dimetoksyfenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24240.03
B24240.06
B24240.14
B24240.03EA
397
PLN
B24240.03
B24240.06
B24240.14
Kwas 3,4-dimetoksyfenyloboronowy ≥98%
Kwas 3,4-dimetoksyfenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 122775-35-3
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: ca 240°
Beilstein Reference: 5334877
Formuła:
C₈H₁₁BO₄ Temp. topnienia: ∼ 240 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074574 Numer CAS: 122775-35-3 |