Drukuj
Kwas 3,4-dimetoksyfenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
369390010 369390050 369390250
ACRO369390010EA 163 PLN
ACRO369390010 ACRO369390050 ACRO369390250
Kwas 3,4-dimetoksyfenyloboronowy 97%
Kwas 3,4-dimetoksyfenyloboronowy
Formuła: C₈H₁₁BO₄
Temp. topnienia: 238…240 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074574
Numer CAS: 122775-35-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %