Kwas 2,6-dimetoksyfenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24305.06
B24305.14
B24305.06EA
409
PLN
B24305.06
B24305.14
Kwas 2,6-dimetoksyfenyloboronowy ≥97%
Kwas 2,6-dimetoksyfenyloboronowy
Purity: 97+%
CAS No.: 23112-96-1
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 106-108°
Beilstein Reference: 3032352
Formuła:
C₈H₁₁BO₄ Temp. topnienia: 106…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318987 Numer CAS: 23112-96-1 |