Kwas 2,4-dimetoksyfenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24374.03
B24374.06
B24374.14
B24374.03EA
382
PLN
B24374.03
B24374.06
B24374.14
Kwas 2,4-dimetoksyfenyloboronowy ≥98%
Kwas 2,4-dimetoksyfenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 133730-34-4
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 115-120°
Beilstein Reference: 4744213
Formuła:
C₈H₁₁BO₄ Temp. topnienia: 115…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074590 Numer CAS: 133730-34-4 |