Kwas 3-metoksyfenyloboronowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24412.03
B24412.06
B24412.14
B24412.03EA
367
PLN
B24412.03
B24412.06
B24412.14
Kwas 3-metoksyfenyloboronowy ≥97%
Kwas 3-metoksyfenyloboronowy
Purity: 97%
CAS No.: 10365-98-7
Molecular Formula: C7H9BO3
Formula Weight: 151.96
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 2831223
Formuła:
C₇H₉BO₃ Temp. topnienia: 158…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00161359 Numer CAS: 10365-98-7 |