Drukuj
Kwas 2-metoksyfenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
344660010 344660050
ACRO344660010EA 260 PLN
ACRO344660010 ACRO344660050
Kwas 2-metoksyfenyloboronowy 97%
Kwas 2-metoksyfenyloboronowy
Formuła: C₇H₉BO₃
Temp. topnienia: 106…111 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236047
Numer CAS: 5720-06-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 111 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %