Kwas 4-Nitrofenyloboronowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27767.06
H27767.03
H27767.06EA
1660
PLN
H27767.06
H27767.03
Kwas 4-Nitrofenyloboronowy 95%
Kwas 4-Nitrofenyloboronowy
Purity: 95%
CAS No.: 24067-17-2
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: ca 285° dec.
MDL No.: MFCD00161360
Formuła:
C₆H₆BNO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00161360 Numer CAS: 24067-17-2 |