Drukuj
Kwas 3-nitrofenyloboronowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
325104-1G 325104-5G
SIAL325104-1GEA 142 PLN
SIAL325104-1G SIAL325104-5G
Kwas 3-nitrofenyloboronowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-nitrofenyloboronowy
Formuła: C₆H₆BNO₄
Temp. topnienia: 290…291 °C
Numer MDL: MFCD00007193
Numer CAS: 13331-27-6