Kwas 3-nitrofenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3-Nitrophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-nitrophenyl)borane, 3-Nitrobenzeneboronic acid
A13336.03
A13336.06
A13336.14
A13336.03EA
254
PLN
A13336.03
A13336.06
A13336.14
Kwas 3-nitrofenyloboronowy ≥98%
Kwas 3-nitrofenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 13331-27-6
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: ca 285° dec.
Beilstein Reference: 2938638
Formuła:
C₆H₆BNO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007193 Numer CAS: 13331-27-6 |