Kwas 2-nitrofenyloboronowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dihydroxy(2-nitrophenyl)borane, (2-Nitrophenyl)boronic acid, 2-Nitrobenzeneboronic acid, (2-Nitrophenyl)metaboric acid
L17988.06
L17988.03
L17988.06EA
2240
PLN
L17988.06
L17988.03
Kwas 2-nitrofenyloboronowy 96%
Kwas 2-nitrofenyloboronowy
Purity: 96%
CAS No.: 5570-19-4
Molecular Formula: C6H6BNO4
Formula Weight: 166.93
Melting Point: 149-151°
Beilstein Reference: 3032097
Formuła:
C₆H₆BNO₄ Temp. topnienia: 149…151 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00161358 Numer CAS: 5570-19-4 |