Kwas 4-cyjanofenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L18007.03
L18007.06
L18007.03EA
552
PLN
L18007.03
L18007.06
Kwas 4-cyjanofenyloboronowy ≥98%
Kwas 4-cyjanofenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 126747-14-6
Molecular Formula: C7H6BNO2
Formula Weight: 146.94
Melting Point:
Formuła:
C₇H₆BNO₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318968 Numer CAS: 126747-14-6 |