Kwas 4-cyjanofenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
359040010
359040100
ACRO359040010EA
439
PLN
ACRO359040010
ACRO359040100
Kwas 4-cyjanofenyloboronowy 97%
Kwas 4-cyjanofenyloboronowy
Formuła:
C₇H₆BNO₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD01318968 Numer CAS: 126747-14-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |