Kwas 3-cyjanofenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
L19635.03
L19635.06
L19635.03EA
423
PLN
L19635.03
L19635.06
Kwas 3-cyjanofenyloboronowy ≥98%
Kwas 3-cyjanofenyloboronowy
Purity: 98+%
CAS No.: 150255-96-2
Molecular Formula: C7H6BNO2
Formula Weight: 146.94
Melting Point: ca 298° dec.
Beilstein Reference: 6136720
Formuła:
C₇H₆BNO₂ MW: 146.94 g/mol Temp. topnienia: ∼ 298 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318967 Numer CAS: 150255-96-2 |