Drukuj
Kwas fenyloboronowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
78181-10G 78181-1G 78181-50G
SIAL78181-10GEA 322 PLN
SIAL78181-10G SIAL78181-1G SIAL78181-50G
Kwas fenyloboronowy, Sigma-Aldrich®
Kwas fenyloboronowy
Formuła: C₆H₇BO₂
MW: 121.93 g/mol
Temp. topnienia: 217…220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002103
Numer CAS: 98-80-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-701-9
Klasyfikacja Merck : 13,01068