Drukuj
Kwas fenyloboronowy 98+% may contain varying amounts of anhydride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
130360100 130360500 130362500
130360100.EA 320 PLN
130360100. 130360500. 130362500.
Kwas fenyloboronowy 98+% may contain varying amounts of anhydride
Kwas fenyloboronowy
Formuła: C₆H₇BO₂
Temp. topnienia: 217…222 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002103
Numer CAS: 98-80-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-701-9
Klasyfikacja Merck : 13,01068
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.0 %