1,3-Benzodioksol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Benzo[d][1,3]dioxole, 1,2-Methylenedioxybenzene
A14192.0B
A14192.18
A14192.30
A14192.0BEA
4750
PLN
A14192.0B
A14192.18
A14192.30
1,3-Benzodioksol ≥99%
1,3-Benzodioksol
Purity: 99%
CAS No.: 274-09-9
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.5390
Odour: Aromatic
Melting Point: -18°
Boiling Point: 172-173°
Beilstein Reference: 115506
MDL No.: MFCD00005818
Formuła:
C₇H₆O₂ MW: 122.12 g/mol Temp. Wrzenia: 172…173 °C Temp. topnienia: –18 °C Gęstość: 1.185 Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005818 Numer CAS: 274-09-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-992-0 |