1,4-Benzodioksan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A17558.09
A17558.18
A17558.30
A17558.09EA
219
PLN
A17558.09
A17558.18
A17558.30
1,4-Benzodioksan ≥98%
1,4-Benzodioksan
Purity: 98%
CAS No.: 493-09-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5490
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 120846
MDL No.: MFCD00006821
Formuła:
C₈H₈O₂ Temp. Wrzenia: 216 °C Gęstość: 1,170 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006821 Numer CAS: 493-09-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-775-6 |