2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole
B20540.06
B20540.14
B20540.06EA
468
PLN
B20540.06
B20540.14
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole
Purity: 97%
CAS No.: 1583-59-1
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1307648
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00236217
Formuła:
C₇H₄F₂O₂ MW: 158.1 g/mol Temp. Wrzenia: 129…130 °C Gęstość: 1.308 Temp. Zapłonu: 32 °C (90 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236217 Numer CAS: 1583-59-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-431-4 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |