Drukuj
Kwas piperonylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
P49805-25G P49805-5G
SIALP49805-25GEA 566 PLN
SIALP49805-25G SIALP49805-5G
Kwas piperonylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas piperonylowy
Formuła: C₈H₆O₄
Temp. Wrzenia: 180 °C (1 mmHg)
Temp. topnienia: 232…235 °C
Numer MDL: MFCD00005830
Numer CAS: 94-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-342-8
Klasyfikacja Merck : 12,07630