Drukuj
Kwas piperonylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
131370250 131371000 131370050
ACRO131370250EA 388 PLN
ACRO131370250 ACRO131371000 ACRO131370050
Kwas piperonylowy 99%
Kwas piperonylowy
Formuła: C₈H₆O₄
Temp. Wrzenia: 180 °C (1 -rr)
Temp. topnienia: 229…235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005830
Numer CAS: 94-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-342-8
Klasyfikacja Merck : 12,07630
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %