6-Bromopiperonal ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
A17510.06
A17510.14
A17510.22
A17510.06EA
494
PLN
A17510.06
A17510.14
A17510.22
6-Bromopiperonal ≥98%
6-Bromopiperonal
Purity: 98%
CAS No.: 15930-53-7
Molecular Formula: C8H5BrO3
Formula Weight: 229.03
Melting Point: 127-130°
MDL No.: MFCD00022952
Formuła:
C₈H₅BrO₃ Temp. topnienia: 127…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022952 Numer CAS: 15930-53-7 |