Drukuj
6-Bromopiperonal 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
355920010 355920050 355920250
ACRO355920010EA 174 PLN
ACRO355920010 ACRO355920050 ACRO355920250
6-Bromopiperonal 98%
6-Bromopiperonal
Formuła: C₈H₅BrO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022952
Numer CAS: 15930-53-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥97.5 %