Drukuj
1,2-Naphthoquinone 95% tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
171230100 171230250 171230010 171230050
ACRO171230100EA 3400 PLN
ACRO171230100 ACRO171230250 ACRO171230010 ACRO171230050
1,2-Naphthoquinone 95% tech.
1,2-Naphthoquinone
Formuła: C₁₀H₆O₂
Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 136…141 °C
Gęstość: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001698
Numer CAS: 524-42-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-360-2
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,06481
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %