Drukuj
1,4-naftochinon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
152757-100G 152757-500G 152757-5G
SIAL152757-100GEA 176 PLN
SIAL152757-100G SIAL152757-500G SIAL152757-5G
1,4-naftochinon, Sigma-Aldrich®
1,4-naftochinon
Formuła: C₁₀H₆O₂
Temp. Wrzenia: 298 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 124 °C
Gęstość: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 141 °C
Numer MDL: MFCD00001676
Numer CAS: 130-15-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-977-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,06482