1,4-naftochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10958.0E
A10958.22
A10958.36
A10958.0EEA
2380
PLN
A10958.0E
A10958.22
A10958.36
1,4-naftochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (dry weight)
1,4-naftochinon
Purity: 97+%
CAS No.: 130-15-4
Molecular Formula: C10H6O2
Formula Weight: 158.15
Flash Point: 142°(288°F)
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 878524
Merck Reference: 14,6395
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00001676
Formuła:
C₁₀H₆O₂ Temp. Wrzenia: 298 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 120…124 °C Gęstość: 1,420 Temp. Zapłonu: 142 °C (288 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001676 Numer CAS: 130-15-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-977-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,6395 |