Drukuj
1,4-naftochinon, (max. 6% H₂O) 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
166711000 166715000 166710025
ACRO166711000EA 170 PLN
ACRO166711000 ACRO166715000 ACRO166710025
1,4-naftochinon, (max. 6% H₂O) 99%
1,4-naftochinon
Formuła: C₁₀H₆O₂
Temp. Wrzenia: 298 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 141 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001676
Numer CAS: 130-15-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-977-6
Jednostka: 2928
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,06482
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
GC ≥99 %
HPLC ≥97.5 %